Drukuj
siarczan amonu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
204501-250G 204501-50G
SIAL204501-250GEA 2790 PLN
SIAL204501-250G SIAL204501-50G
siarczan amonu, Sigma-Aldrich®
siarczan amonu
Formuła: (NH₄)₂SO₄
Temp. topnienia: 336…339 °C
Gęstość: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003391
Numer CAS: 7783-20-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Klasyfikacja Merck : 13,00559