Drukuj
siarczan amonu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
09978-1KG 09978-2.5KG 09978-500G
SIAL09978-1KGEA 845 PLN
SIAL09978-1KG SIAL09978-2.5KG SIAL09978-500G
siarczan amonu, Sigma-Aldrich®
siarczan amonu
Formuła: (NH₄)₂SO₄
Temp. topnienia: 336…339 °C
Gęstość: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003391
Numer CAS: 7783-20-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Klasyfikacja Merck : 13,00559