Drukuj
siarczan amonu 99, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
21332.293EA 225 PLN
21332.293 21332.362 21332.460
siarczan amonu 99, GPR RECTAPUR®
siarczan amonu
Formuła: (NH₄)₂SO₄
MW: 132.14 g/mol
Temp. topnienia: 336…339 °C
Gęstość: 1.78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003391
Numer CAS: 7783-20-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Klasyfikacja Merck : 13,00559
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm