Drukuj
siarczan amonu, Millipore®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01211.1000 1.01211.5000 1.01211.9050
1.01211.1000EA 278 PLN
1.01211.1000 1.01211.5000 1.01211.9050
siarczan amonu, Millipore®
siarczan amonu
Formuła: (NH₄)₂SO₄
Temp. topnienia: 336…339 °C
Gęstość: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003391
Numer CAS: 7783-20-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Klasyfikacja Merck : 13,00559