Drukuj
siarczan amonu, Suprapur® do analizy sladowej, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01209.0050 1.01209.0500
1.01209.0050EA 545 PLN
1.01209.0050 1.01209.0500
siarczan amonu, Suprapur® do analizy sladowej, Supelco®
siarczan amonu
Formuła: (NH₄)₂SO₄
Temp. topnienia: 336…339 °C
Gęstość: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003391
Numer CAS: 7783-20-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Klasyfikacja Merck : 13,00559
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 754 g/l (20 °C)
Molar Mass 132.14 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Density 1.77 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (100 g/l, H2O)