Drukuj
siarczan amonu, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
2674.9025EA 5040 PLN
2674.9025 2674.5000 2674-44
siarczan amonu, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
siarczan amonu
Formuła: (NH₄)₂SO₄
Temp. topnienia: 336…339 °C
Gęstość: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003391
Numer CAS: 7783-20-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Klasyfikacja Merck : 13,00559
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay min. 99.0 %
Arsenic (As) max. 0.3 ppm
Chloride (Cl) max. 3 ppm
Iron (Fe) max. 5 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 5 ppm
Insoluble Matter max. 0.01 %
Nitrate (NO3) max. 5 ppm
pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 6.0
Phosphate (PO4) max. 5 ppm
Residue after Ignition max. 0.01 %