Drukuj
siarczan amonu 99.0-100.5%, granular FCC, ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
0795-08EA 20560 PLN
0795-08 0795-65
siarczan amonu 99.0-100.5%, granular FCC, ACS, J.T.Baker®
siarczan amonu
  • Food GMP manufactured product
Formuła: (NH₄)₂SO₄
Temp. topnienia: 336…339 °C
Gęstość: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003391
Numer CAS: 7783-20-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Klasyfikacja Merck : 13,00559
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 99.0 - 100.5%
Food GMP Manufactured Product ≤0.005%
Meets F.C.C. Requirements ≤0.005%
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging 5.0 - 6.0
Bulk Food Chemical ≤0.001%
ACS - Assay ((NH₄)₂SO₄) 99.0 - 100.5 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Residue on Ignition (ACS) ≤0.005 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 6.0
ACS - Nitrate (NO₃) ≤0.001 %
Chloride (Cl) ≤3 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Phosphate (PO₄) ≤3 ppm
Heavy Metals (as Pb) ≤3 ppm
FCC - Assay ((NH₄)₂SO₄)(F.C.C.) 99.0 - 100.5 %
FCC - Identification A Passes Test
FCC - Identification B Passes Test
FCC - Residue on Ignition (FCC) ≤0.25 %
FCC - Lead (Pb) ≤3 mg/kg
FCC - Selenium (Se) ≤0.003 %