siarczan amonu ≥99.95% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
89363.22
89363.36
89363.A3
89363.22EA
336
PLN
89363.22
89363.36
89363.A3
siarczan amonu ≥99.95% (metals basis)
siarczan amonu
Purity: 99.95%
CAS No.: 7783-20-2
Molecular Formula: H8N2O4S
Formula Weight: 132.14
Physical Form: Crystalline
Density: 1.769
Appearance: White
Melting Point: ca 280° dec.
Merck Reference: 14,555
MDL No.: MFCD00003391
Formuła:
(NH₄)₂SO₄ MW: 132.14 g/mol Temp. topnienia: ∼ 280 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.769 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003391 Numer CAS: 7783-20-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-984-1 REACH: 01-2119455044-46 Klasyfikacja Merck : 14,555 |