Drukuj
siarczan amonu ≥99.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
11566.22 11566.36 11566.A3 11566.A9
11566.22EA 180 PLN
11566.22 11566.36 11566.A3 11566.A9
siarczan amonu ≥99.0% ACS
siarczan amonu
Purity: 99.0% min CAS No.: 7783-20-2 Molecular Formula: H8N2O4S Formula Weight: 132.14 Physical Form: Granular Density: 1.769 Appearance: White Melting Point: ca 280° dec. Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol and acetone Merck Reference: 14,555 MDL No.: MFCD00003391
In galvanizing steel, manufacturing of ammonia alum and sulfuric acid
Formuła: (NH₄)₂SO₄
Gęstość: 1,769
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003391
Numer CAS: 7783-20-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Klasyfikacja Merck : 14,555