Drukuj
siarczan amonu ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
10639.09 10639.18 10639.30
10639.09EA 242 PLN
10639.09 10639.18 10639.30
siarczan amonu ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
siarczan amonu
Purity: 99.999% CAS No.: 7783-20-2 Molecular Formula: H8N2O4S Formula Weight: 132.14 Physical Form: Crystalline Density: 1.769 Appearance: White Melting Point: ca 280° dec. Merck Reference: 14,555 MDL No.: MFCD00003391
Formuła: (NH₄)₂SO₄
Gęstość: 1,769
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003391
Numer CAS: 7783-20-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Klasyfikacja Merck : 14,555