Drukuj
siarczan amonu 99.5% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
205870010 205870050 205870250 205872500
ACRO205870010EA 281 PLN
ACRO205870010 ACRO205870050 ACRO205870250 ACRO205872500
siarczan amonu 99.5% for analysis
siarczan amonu
Formuła: (NH₄)₂SO₄
MW: 132.14 g/mol
Temp. topnienia: 280 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003391
Numer CAS: 7783-20-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Klasyfikacja Merck : 13,00559
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Crystals
Residue after ignition ≤0.01 % (as SO4)
pH 5 to 6 (5 % at 20°C)
Titration excess NaOH ≥99.5 %
Chloride (Cl) ≤3 ppm
Nitrate (NO3) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm