heksafluorokrzemian amonu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
69100.A1
69100.A7
69100.30
69100.A1EA
924
PLN
69100.A1
69100.A7
69100.30
heksafluorokrzemian amonu ≥98%
heksafluorokrzemian amonu
Purity: 98%
CAS No.: 16919-19-0
Molecular Formula: (NH4)2SiF6
Formula Weight: 178.14
Physical Form: Powder
Melting Point: dec.
UN No.: 2854
MDL No.: MFCD00010887
Etching glass, in soldering flux
Formuła:
H₈F₆N₂Si Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 2,01 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010887 Numer CAS: 16919-19-0 Numer WE (dawny EINECS): 240-968-3 Jednostka: 2854 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,527 |