Drukuj
tiocyjanian amonu 98,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Thiocyanic acid ammonium salt, Ammonium rhodanide, Ammonium sulphocyanate
21344.237EA 579 PLN
21344.237 21344.294 21344.460
tiocyjanian amonu 98,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA
tiocyjanian amonu
Formuła: NH₄SCN
MW: 76.12 g/mol
Temp. topnienia: 150
Gęstość: 1.305 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011428
Numer CAS: 1762-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 217-175-6
Klasyfikacja Merck : 13,00564
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98.5 %
pH (20°C; 5 %) 4.2 - 5.8
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.025 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Substances reducing iodine Max. 0.4 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
S (Sulphide) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 4 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 4 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm