Drukuj
tiocyjanian amonu, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01213.0500 1.01213.9025
1.01213.0500EA 333 PLN
1.01213.0500 1.01213.9025
tiocyjanian amonu, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
tiocyjanian amonu
Formuła: NH₄SCN
Temp. topnienia: 150 °C
Gęstość: 1,305 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011428
Numer CAS: 1762-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 217-175-6
Klasyfikacja Merck : 13,00564
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1600 g/l (20 °C)
Melting Point 150 °C
Molar Mass 76.12 g/mol
Bulk Density 600 - 700 kg/m3
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
pH 4.8 - 5.8 (50 g/l, H2O, 20 °C)