Drukuj
tiocyjanian amonu ≥99% (by argentometric titration), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
31120-100G 31120-1KG 31120-250G 31120-500G 31120-6X1KG 31120-6X500G
31120-100GEA 167 PLN
31120-100G 31120-1KG 31120-250G 31120-500G 31120-6X1KG 31120-6X500G
tiocyjanian amonu ≥99% (by argentometric titration), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
tiocyjanian amonu
Formuła: NH₄SCN
Temp. topnienia: 140-149 °C
Gęstość: 1,305 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011428
Numer CAS: 1762-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 217-175-6
Klasyfikacja Merck : 13,00564
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (argentometric) Min. 99.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.02 %
pH (5 %, 25 °C) 4.5 - 6.0
Lead (Pb) Max. 0.0004 %
Iron (Fe) Max. 1 ppm
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.004 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Sulfide (S) Max. 0.001 %
I reducing matters (as SO₂) Max. 0.005 %