tiocyjanian amonu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10632.0B
A10632.0I
A10632.30
A10632.0BEA
537
PLN
A10632.0B
A10632.0I
A10632.30
tiocyjanian amonu ≥98%
tiocyjanian amonu
Purity: 98+%
CAS No.: 1762-95-4
Molecular Formula: CH4N2S
Formula Weight: 76.12
Odour: Odourless
Melting Point: 147-149°
Beilstein Reference: 3595135
Merck Reference: 14,561
MDL No.: MFCD00011428
Formuła:
NH₄SCN Temp. topnienia: 147…149 °C Gęstość: 1,305 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011428 Numer CAS: 1762-95-4 Numer WE (dawny EINECS): 217-175-6 Klasyfikacja Merck : 14,561 |