Drukuj
tiocyjanian amonu 98% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
423410030 423415000
ACRO423410030EA 1270 PLN
ACRO423410030 ACRO423415000
tiocyjanian amonu 98% ACS
tiocyjanian amonu
Formuła: NH₄SCN
Temp. topnienia: 149 °C
Gęstość: 1,3 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011428
Numer CAS: 1762-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 217-175-6
Klasyfikacja Merck : 13,00564
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Crystals
Titration Argentimetric ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.025 %
pH 4.5 to 6.0 (5 % at 25.0°C)
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Iodine consuming subst. ≤0.004 meq/g