Drukuj
tiocyjanian amonu 99+%, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Thiocyanic acid ammonium salt, Ammonium rhodanide, Ammonium sulphocyanate
206500010 206505000 206500025 206500100
ACRO206500010EA 478 PLN
ACRO206500010 ACRO206505000 ACRO206500025 ACRO206500100
tiocyjanian amonu 99+%, extra_pure
tiocyjanian amonu
Formuła: NH₄SCN
MW: 76.12 g/mol
Temp. topnienia: 149 °C
Gęstość: 1.3 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011428
Numer CAS: 1762-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 217-175-6
Klasyfikacja Merck : 13,00564
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Titration Argentometric ≥99.0 % (on dried basis)
Water ≤1.0 %
pH 4.0 to 6.0 (5 % in water)
Iron (Fe) ≤2 ppm