Drukuj
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS) 98,0, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
21300.293EA 404 PLN
21300.293 21300.260
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS) 98,0, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS)
Formuła: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228.2 g/mol
Temp. topnienia: 120
Gęstość: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003390
Numer CAS: 7727-54-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-786-5
Jednostka: 1444
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue Max. 0.05 %
Insolubility in water Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 2 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test