Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01201.0500
1.01201.1000
1.01201.5000
1.01201.9050
1.01201.9012
1.01201.0500EA
187
PLN
1.01201.0500
1.01201.1000
1.01201.5000
1.01201.9050
1.01201.9012
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS)
Formuła:
(NH₄)₂S₂O₈ MW: 228.2 g/mol Temp. topnienia: 120 Gęstość: 1.98 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003390 Numer CAS: 7727-54-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-786-5 Jednostka: 1444 ADR: 5.1 III Klasyfikacja Merck : 13,00545 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 620 g/l (20 °C) |
Melting Point | 120 °C (decomposition) |
Molar Mass | 228.19 g/mol |
Bulk Density | 900 kg/m3 |
Density | 1.98 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3.2 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |