Drukuj
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS) ≥98%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ammonium persulphate
HONC31117-50KGEA 14220 PLN
HONC31117-50KG 31117-5KG 31117-1KG
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS) ≥98%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS)
Formuła: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228,2 g/mol
Temp. topnienia: 120 °C
Gęstość: 1,98 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003390
Numer CAS: 7727-54-0
Jednostka: 1444
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00545
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/39/16640639.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.05 %
Titrable Acid Max. 0.04 meq/g
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Manganese (Mn) Max. 0.00005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride, Chlorate (as Cl) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %