Drukuj
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS) ≥98%, Pro-Pure, Proteomics Grade
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
M133-100GEA 492 PLN
M133-100G M133-25G
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS) ≥98%, Pro-Pure, Proteomics Grade
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS)
Tested to be nuclease-, DNase- and/or protease-free where applicable. Appropriate for use in proteomic research applications.
Formuła: (NH₄)₂S₂O₈
Temp. topnienia: 120 °C
Gęstość: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003390
Numer CAS: 7727-54-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-786-5
Jednostka: 1444
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Chloride & Chlorate ≤0.001%
DNase none detected
Electrophoresis (P/F) Pass
Heavy Metals (as Pb) ≤0.005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Manganese ≤0.00005%
Protease none detected
Purity ≥98%
Residue on Ignition ≤0.05%
RNase none detected
Titrable Free Acid ≤0.04 meq/g