Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS) ≥98% ACS
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ammonium persulphate
0486-25GEA
364
PLN
0486-25G
0486-100G
0486-1KG
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS) ≥98% ACS
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS)
Formuła:
(NH₄)₂S₂O₈ MW: 228,2 g/mol Temp. topnienia: 120 °C Gęstość: 1,98 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003390 Numer CAS: 7727-54-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-786-5 Jednostka: 1444 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 13,00545 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Chloride & Chlorate | <0.001% |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.005% |
Insolubles | ≤0.005% |
Iron | ≤0.001% |
Manganese | ≤0.00005% |
Purity | ≥98% |
Residue on Ignition | ≤0.05% |
Titrable Free Acid | ≤0.04 meq/g |