Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS) 98
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
A10533.0B
A10533.0I
A10533.36
A10533.0BEA
254
PLN
A10533.0B
A10533.0I
A10533.36
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS) 98
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS)
Purity: 98%
CAS No.: 7727-54-0
Molecular Formula: H8N2O8S2
Formula Weight: 228.19
Flash Point: None
Refractive Index: 1.50
Odour: Odourless
Melting Point: 120° dec.
Merck Reference: 14,541
UN No.: 1444
MDL No.: MFCD00003390
Formuła:
(NH₄)₂S₂O₈ MW: 228.2 g/mol Temp. topnienia: 120 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.982 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003390 Numer CAS: 7727-54-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-786-5 Jednostka: 1444 ADR: 5.1 III Klasyfikacja Merck : 13,00545 |