Drukuj
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS) ≥98.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
54106.22 54106.A1 54106.D9
54106.22EA 261 PLN
54106.22 54106.A1 54106.D9
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS) ≥98.0% ACS
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS)
Purity: 98.0% min CAS No.: 7727-54-0 Molecular Formula: H8N2O8S2 Formula Weight: 228.19 Flash Point: None Physical Form: Lump Density: 1.982 Refractive Index: 1.50 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 120° dec. Solubility: Freely soluble in water Merck Reference: 14,541 UN No.: 1444 MDL No.: MFCD00003390
Oxidizer, bleaching agent, photography, aniline dyes, electroplating, in analytical chemistry for determination of manganese
Formuła: (NH₄)₂S₂O₈
Gęstość: 1.982
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003390
Numer CAS: 7727-54-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-786-5
Jednostka: 1444
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 14,541
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM