Drukuj
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS) 98+% ACS
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ammonium persulphate
ACRO401161000EA 196 PLN
ACRO401161000 ACRO401160020 ACRO401160250 ACRO401160100 ACRO401165000 ACRO401160050
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS) 98+% ACS
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS)
Formuła: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228,2 g/mol
Temp. topnienia: 120 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 1,98 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003390
Numer CAS: 7727-54-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-786-5
Jednostka: 1444
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00545
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/39/16640639.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Residue after ignition ≤0.05 %
Titration with KMnO4 ≥98.0 %
Chloride and Chlorate (as Cl) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Manganese (Mn) ≤0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %
Titrable free acid ≤0.04 meq/g
Insoluble matter ≤0.005 %