Drukuj
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS) 99+% for molecular biology DNase-, RNase-, protease-free
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
327081000 327085000
ACRO327081000EA 227 PLN
ACRO327081000 ACRO327085000
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS) 99+% for molecular biology DNase-, RNase-, protease-free
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS)
Formuła: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228.2 g/mol
Temp. topnienia: 120 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 1.98 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003390
Numer CAS: 7727-54-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-786-5
Jednostka: 1444
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥99 %
Acidity ≤0.2 % (H2SO4)
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm