Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS) 98%, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
201530010
201530050
201531000
ACRO201530010EA
391
PLN
ACRO201530010
ACRO201530050
ACRO201531000
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS) 98%, extra_pure
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS)
Formuła:
(NH₄)₂S₂O₈ MW: 228.2 g/mol Temp. topnienia: 120 Gęstość: 1.98 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003390 Numer CAS: 7727-54-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-786-5 Jednostka: 1444 ADR: 5.1 III Klasyfikacja Merck : 13,00545 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals |
Titration with KMnO4 | ≥97.5 % |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤50 ppm |