Drukuj
Nadrenian amonu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
316954-25G 316954-5G
SIAL316954-25GEA 2390 PLN
SIAL316954-25G SIAL316954-5G
Nadrenian amonu, Sigma-Aldrich®
Nadrenian amonu
Formuła: H₄NO₄Re
MW: 268.24 g/mol
Gęstość: 3.97 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00012377
Numer CAS: 13598-65-7
Numer WE (dawny EINECS): 237-075-6
Jednostka: 1479
ADR: 5.1 II