Drukuj
diwodoroortofosforan amonu ≥98% ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
216003-2.5KG 216003-500G
216003-2.5KGEA 2340 PLN
216003-2.5KG 216003-500G
diwodoroortofosforan amonu ≥98% ACS, Fluka™
diwodoroortofosforan amonu
Formuła: NH₄H₂PO₄
Temp. Wrzenia: 197 °C (Decomposition)
Temp. topnienia: 190 °C
Gęstość: 1,803 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003396
Numer CAS: 7722-76-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-764-5
Klasyfikacja Merck : 13,00547
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) complying
Assay Min. 98.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 3.8 - 4.4
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %