Drukuj
diwodoroortofosforan amonu 99,0, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Ammonium phosphate, monobasic, Ammonium Phosphate Monobasic, Ammonium dihydrogenphosphate
21305.290EA 459 PLN
21305.290 21305.260
diwodoroortofosforan amonu 99,0, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
diwodoroortofosforan amonu
Formuła: NH₄H₂PO₄
MW: 115.03 g/mol
Temp. topnienia: 190
Gęstość: 1.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003396
Numer CAS: 7722-76-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-764-5
REACH: 01-2119488166-29
Klasyfikacja Merck : 13,00547
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
pH (2,3 %) About 4.2
pH (25°C; 5 %) 3.8 - 4.4
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test