Drukuj
diwodoroortofosforan amonu, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.01124.1000 1.01124.9029
1.01124.1000EA 0 PLN
1.01124.1000 1.01124.9029
diwodoroortofosforan amonu, SAFC®
diwodoroortofosforan amonu
Formuła: NH₄H₂PO₄
Temp. topnienia: 190 °C
Gęstość: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003396
Numer CAS: 7722-76-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-764-5
Klasyfikacja Merck : 13,00547