Drukuj
diwodoroortofosforan amonu ≥98% ACS
Dostawca: VWR Chemicals
0897-1KGEA 1060 PLN
0897-1KG 0897-500G
diwodoroortofosforan amonu ≥98% ACS
diwodoroortofosforan amonu
Formuła: NH₄H₂PO₄
Temp. topnienia: 190 °C
Gęstość: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003396
Numer CAS: 7722-76-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-764-5
Klasyfikacja Merck : 13,00547
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Calcium <0.001%
Chloride ≤0.0005%
Heavy metals ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Magnesium ≤0.0005%
Nitrate ≤0.001%
pH (5%, Water) at 25 °C 3.8 - 4.4
Potassium ≤0.005%
Purity ≥98%
Sodium ≤0.005%
Sulphate ≤0.01%