diwodoroortofosforan amonu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15283.0C
A15283.0E
A15283.36
A15283.0G
A15283.0CEA
2870
PLN
A15283.0C
A15283.0E
A15283.36
A15283.0G
diwodoroortofosforan amonu ≥98%
diwodoroortofosforan amonu
Purity: 98%
CAS No.: 7722-76-1
Molecular Formula: NH4H2PO4
Formula Weight: 115.03
Odour: Odourless
Melting Point: 198-204°
MDL No.: MFCD00003396
Formuła:
NH₄H₂PO₄ Temp. topnienia: 198…204 °C Gęstość: 1,803 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003396 Numer CAS: 7722-76-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-764-5 Klasyfikacja Merck : 14,543 |