Drukuj
diwodoroortofosforan amonu 98,0 ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ammonium phosphate, monobasic, Ammonium Phosphate Monobasic, Ammonium dihydrogenphosphate
11598.36 11598.A3
11598.36EA 447 PLN
11598.36 11598.A3
diwodoroortofosforan amonu 98,0 ACS
diwodoroortofosforan amonu
Purity: 98.0% min CAS No.: 7722-76-1 Molecular Formula: NH4H2PO4 Formula Weight: 115.03 Physical Form: Crystalline Density: 1.803 Melting Point: 190° Solubility: Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in acetone Merck Reference: 14,543 MDL No.: MFCD00003396
Preparation of baking powder with sodium bicarbonate, in fermentation
Formuła: NH₄H₂PO₄
MW: 115.03 g/mol
Temp. topnienia: 190
Gęstość: 1.803
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003396
Numer CAS: 7722-76-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-764-5
Klasyfikacja Merck : 14,543