diwodoroortofosforan amonu ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10633.14
10633.22
10633.14EA
982
PLN
10633.14
10633.22
diwodoroortofosforan amonu ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
diwodoroortofosforan amonu
Purity: 99.995%
CAS No.: 7722-76-1
Molecular Formula: H6NO4P
Formula Weight: 115.03
Physical Form: Crystalline
Density: 1.803
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 190°
Merck Reference: 14,543
MDL No.: MFCD00003396
Formuła:
NH₄H₂PO₄ Temp. topnienia: 190 °C Gęstość: 1,803 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003396 Numer CAS: 7722-76-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-764-5 Klasyfikacja Merck : 14,543 |