Drukuj
diwodoroortofosforan amonu 98+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Ammonium phosphate, monobasic, Ammonium Phosphate Monobasic, Ammonium dihydrogenphosphate
423385000 423380025
ACRO423385000EA 247 PLN
ACRO423385000 ACRO423380025
diwodoroortofosforan amonu 98+% ACS
diwodoroortofosforan amonu
Formuła: NH₄H₂PO₄
MW: 115.03 g/mol
Temp. topnienia: 190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003396
Numer CAS: 7722-76-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-764-5
Klasyfikacja Merck : 13,00547
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline solid
pH 3.8 to 4.4 (5 % at 25.0°C)
Titration with NaOH ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.0005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %