Drukuj
diwodoroortofosforan amonu 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
201830010 201832500 201830025 201830100
ACRO201830010EA 457 PLN
ACRO201830010 ACRO201832500 ACRO201830025 ACRO201830100
diwodoroortofosforan amonu 99+% for analysis
diwodoroortofosforan amonu
Formuła: NH₄H₂PO₄
Temp. topnienia: 190 °C
Gęstość: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003396
Numer CAS: 7722-76-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-764-5
Klasyfikacja Merck : 13,00547
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline solid
pH 4 to 4.5 (5 % at 20°C)
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrate (NO3) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm