Drukuj
diwodoroortofosforan amonu 99.9% Trace metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Ammonium phosphate, monobasic, Ammonium Phosphate Monobasic, Ammonium dihydrogenphosphate
193701000 193705000 193700025
ACRO193701000EA 201 PLN
ACRO193701000 ACRO193705000 ACRO193700025
diwodoroortofosforan amonu 99.9% Trace metals basis
diwodoroortofosforan amonu
Formuła: NH₄H₂PO₄
MW: 115.03 g/mol
Temp. topnienia: 190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003396
Numer CAS: 7722-76-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-764-5
Klasyfikacja Merck : 13,00547
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %