Drukuj
wodorofosforan diamonu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Diammonium hydrogen orthophosphate, Ammonium hydrogen phosphate, di-Ammonium hydrogen phosphate, Ammonium Phosphate, Ammonium biphosphate, Fyrex, Ammonium phosphate dibasic, Ammonium monohydrogen phosphate, Diammonium hydrogen phosphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
09839-1KG 09839-250G 09839-50G
SIAL09839-1KGEA 1500 PLN
SIAL09839-1KG SIAL09839-250G SIAL09839-50G
wodorofosforan diamonu, Sigma-Aldrich®
wodorofosforan diamonu
Formuła: (NH₄)₂HPO₄
MW: 132.06 g/mol
Temp. topnienia: 185
Gęstość: 1.619 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010891
Numer CAS: 7783-28-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Klasyfikacja Merck : 13,00546