wodorofosforan diamonu, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01207.0500
1.01207.9050
1.01207.0500EA
289
PLN
1.01207.0500
1.01207.9050
wodorofosforan diamonu, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
wodorofosforan diamonu
Formuła:
(NH₄)₂HPO₄ Temp. topnienia: 185 °C Gęstość: 1,619 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010891 Numer CAS: 7783-28-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-987-8 REACH: 01-2119490974-22 Klasyfikacja Merck : 13,00546 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 690 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 132.05 g/mol |
Bulk Density | 800 - 1000 kg/m3 |
Density | 1.619 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7.6 - 8.2 (100 g/l, H2O, 20 °C) |