Drukuj
wodorofosforan diamonu ≥98% (by alkalimetry), Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
30402-50KG 30402-1KG 30402-500G
30402-50KGEA 9480 PLN
30402-50KG 30402-1KG 30402-500G
wodorofosforan diamonu ≥98% (by alkalimetry), Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
wodorofosforan diamonu
Formuła: (NH₄)₂HPO₄
Temp. topnienia: 155 °C
Gęstość: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010891
Numer CAS: 7783-28-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Klasyfikacja Merck : 13,00546
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 7.7 - 8.1
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.003 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %