Drukuj
wodorofosforan diamonu ≥98% ACS
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Diammonium hydrogen orthophosphate, Ammonium hydrogen phosphate, di-Ammonium hydrogen phosphate, Ammonium Phosphate, Ammonium biphosphate, Fyrex, Ammonium phosphate dibasic, Ammonium monohydrogen phosphate, Diammonium hydrogen phosphate
0569-1KGEA 1310 PLN
0569-1KG 0569-2.5KG 0569-500G
wodorofosforan diamonu ≥98% ACS
wodorofosforan diamonu
Formuła: (NH₄)₂HPO₄
MW: 132.06 g/mol
Temp. topnienia: 185
Gęstość: 1.619 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010891
Numer CAS: 7783-28-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Klasyfikacja Merck : 13,00546
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Calcium <0.001%
Chloride ≤0.001%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Magnesium ≤0.0005%
Nitrate ≤0.003%
pH (5%, Water) @25 °C 7.7 – 8.1
Potassium ≤0.005%
Purity ≥98%
Sodium ≤0.005%
Sulphate ≤0.01%