Drukuj
wodorofosforan diamonu 99+% do analizy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Diammonium hydrogen orthophosphate, Ammonium hydrogen phosphate, di-Ammonium hydrogen phosphate, Ammonium Phosphate, Ammonium biphosphate, Fyrex, Ammonium phosphate dibasic, Ammonium monohydrogen phosphate, Diammonium hydrogen phosphate
201825000 201822500 201820025
ACRO201825000EA 377 PLN
ACRO201825000 ACRO201822500 ACRO201820025
wodorofosforan diamonu 99+% do analizy
wodorofosforan diamonu
Formuła: (NH₄)₂HPO₄
MW: 132.06 g/mol
Temp. topnienia: 155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010891
Numer CAS: 7783-28-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Klasyfikacja Merck : 13,00546
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Adhering crystals
pH 7.9 to 8.3 (5 % at 20°C)
Titration with HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrate (NO3) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm