Drukuj
azotan amonu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
A7455-2.5KG A7455-500G
SIALA7455-2.5KGEA 1690 PLN
SIALA7455-2.5KG SIALA7455-500G
azotan amonu, Sigma-Aldrich®
azotan amonu
Formuła: NH₄NO₃
Temp. Wrzenia: 230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 169 °C
Gęstość: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011425
Numer CAS: 6484-52-2
Numer WE (dawny EINECS): 229-347-8
Jednostka: 1942
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00538