jodek amonu ≥99.0% (by argentometric titration), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
|
Uwaga
|
09874-100G
09874-500G
09874-100GEA
1290
PLN
09874-100G
09874-500G
jodek amonu ≥99.0% (by argentometric titration), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
jodek amonu
Formuła:
NH₄I Temp. topnienia: 551 °C Gęstość: 2,510 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011424 Numer CAS: 12027-06-4 Numer WE (dawny EINECS): 234-717-7 Klasyfikacja Merck : 13,00531 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 99.0 - 100.0 % |
pH (5 %, 20°C) | 4.5 - 6.5 |
Colour of the solution | complying |
Clearness of the solution | complying |
Residue on ignition (SO₄) | Max. 0.02 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Barium (Ba) | Max. 20 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 10 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 5 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 5 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 5 ppm |
Copper (Cu) | Max. 1 ppm |
Iron (Fe) | Max. 2 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 5 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 5 ppm |
Sodium (Na) | Max. 50 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 5 ppm |
Lead (Pb) | Max. 5 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
Chloride and bromide (as Cl) | Max. 50 ppm |
Total S (as SO₄) | Max. 20 ppm |
Phosphate (PO₄) | Max. 10 ppm |