Drukuj
jodek amonu 99, Puriss., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
03101-1KG 03101-6X1KG
03101-1KGEA 2440 PLN
03101-1KG 03101-6X1KG
jodek amonu 99, Puriss., Fluka™
jodek amonu
Formuła: NH₄I
MW: 144.94 g/mol
Temp. topnienia: 551
Gęstość: 2.510 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011424
Numer CAS: 12027-06-4
Numer WE (dawny EINECS): 234-717-7
Klasyfikacja Merck : 13,00531
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
Loss on drying (105°C) Max. 1 %
Residue on ignition (as sulfate) Max. 0.1 %
pH (5 %, 20°C) 4.5 - 6.5
Arsenic (As) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride and bromide (as Cl) Max. 0.02 %
Iodate (IO₃) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %
Thiosulfate (S₂O₃) Max. 0.01 %