jodek amonu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12498.0E
A12498.22
A12498.36
A12498.0EEA
8090
PLN
A12498.0E
A12498.22
A12498.36
jodek amonu ≥98%
jodek amonu
Purity: 98+%
CAS No.: 12027-06-4
Molecular Formula: NH4I
Formula Weight: 144.94
Refractive Index: 1.7031
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,529
MDL No.: MFCD00011424
Formuła:
NH₄I MW: 144.94 g/mol Temp. topnienia: 551 °C (subl.) Gęstość: 2.514 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011424 Numer CAS: 12027-06-4 Numer WE (dawny EINECS): 234-717-7 Klasyfikacja Merck : 13,00531 |