jodek amonu ≥99.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99.0% min
CAS No.: 12027-06-4
Molecular Formula: NH4I
Formula Weight: 144.94
Physical Form: Granular
Density: 2.514
Refractive Index: 1.7031
Sensitivity: Light and Air Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 551° subl.
Solubility: Freely soluble in water, alcohol, glycerol, methanol
Merck Reference: 14,529
MDL No.: MFCD00011424
Formuła:
NH₄I Temp. topnienia: 551 °C (subl.) Gęstość: 2,514 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011424 Numer CAS: 12027-06-4 Numer WE (dawny EINECS): 234-717-7 Klasyfikacja Merck : 14,529 |