jodek amonu 99+% analysis_for
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
206461000
206465000
206460025
ACRO206461000EA
409
PLN
ACRO206461000
ACRO206465000
ACRO206460025
jodek amonu 99+% analysis_for
jodek amonu
Formuła:
NH₄I MW: 144.94 g/mol Temp. topnienia: 551 °C (subl.) Gęstość: 2.51 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011424 Numer CAS: 12027-06-4 Numer WE (dawny EINECS): 234-717-7 Klasyfikacja Merck : 13,00531 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to light yellow Crystalline powder (May turn yellow on storage) |
Titration Argentometric | 99.0 to 101.0 % |
Ash | ≤0.05 % |
pH | 4.5 to 6.5 (5 % at 20°C) |
Chloride and Bromide | ≤0.05 % (as Cl) |
Phosphate (PO4) | ≤10 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |
Barium (Ba) | ≤20 ppm |
Calcium (Ca) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |